Merck
680230
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboran-2-yl)benzyl]morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26BNO3
CAS番号:
分子量:
303.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
85-89 °C
官能基
ether
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)cc2
InChI
1S/C17H26BNO3/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-7-5-14(6-8-15)13-19-9-11-20-12-10-19/h5-8H,9-13H2,1-4H3
InChI Key
JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
680230-BULK:
680230-VAR:
680230-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)