Merck
680060
Sigma-Aldrich
6-クロロ-2-フルオロプリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClFN4
CAS番号:
分子量:
172.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
157-162 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2ClFN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI Key
UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680060-250MG:
680060-BULK:
680060-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)