Merck
678880
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-3-ヨードトルエン
97%
別名:
3-フルオロ-5-メチルヨードベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6FI
CAS番号:
分子量:
236.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.577
密度
1.773 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
Cc1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OIYMMFUTIUURQT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678880-1G:4548173997780
678880-VAR:
678880-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)