Merck
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsäure-1,8-monoanhydrid
別名:
1,3-ジオキソ-1H,3H-ナフト[1,8-c,d]ピラン-6,7-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6O7
CAS番号:
分子量:
286.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
>300 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of tetracarboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
677957-BULK:
677957-VAR:
677957-25G:
677957-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)