Merck
677876
Sigma-Aldrich
Trichloro(pyridine)gold(III)
97%
別名:
(ピリジン)金トリクロリド, (Pyridine)gold trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5AuCl3N
CAS番号:
分子量:
382.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
39151701
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
232-240 °C
SMILES記法
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
InChI Key
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
677876-VAR:
677876-250MG:
677876-1G:
677876-500MG:
677876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gold catalysis: the benefits of N and N,O ligands.
A Stephen K Hashmi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(47), 6545-6547 (2004-12-04)