Merck
677760
Sigma-Aldrich
2, 4-Dimethoxy-6-methylbenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO2
CAS番号:
分子量:
177.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
68-72 °C
SMILES記法
COc1cc(C)c(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-4-8(12-2)5-10(13-3)9(7)6-11/h4-5H,1-3H3
InChI Key
SGXRDFSVDJBEAU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
677760-5G:4548173304953
677760-1G:4548173304946
677760-BULK:
677760-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)