Merck
676705
Sigma-Aldrich
(R)-2-ヒドロキシ-2-フェニル酪酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O3
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
96%
光学活性
[α]20/D -27.0°, c = 1 in ethanol
mp
106-113 °C
SMILES記法
CC[C@](O)(C(O)=O)c1ccccc1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676705-1G:
676705-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)