Merck
675962
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
97%
別名:
Methyl 2,6-dichloroisonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
206.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
80-84 °C
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
675962-VAR:
675962-BULK:
675962-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)