Merck
675814
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-3-アミノピロリジン
95%
別名:
1-ベンジル-3-プロリジナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5477
密度
1.024 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NC1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2
InChI Key
HBVNLKQGRZPGRP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
675814-5G:
675814-VAR:
675814-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)