Merck
675350
Sigma-Aldrich
6-ヒドロキシ-3,4-ジヒドロ-2(1H)-キノリノン
97%
別名:
6-ヒドロキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ-2-キノリノン, 6-ヒドロキシ-3,4-ジヒドロカルボスチリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO2
CAS番号:
分子量:
163.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
236-240 °C
SMILES記法
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
InChI Key
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675350-VAR:
675350-BULK:
675350-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)