Merck
673137
Sigma-Aldrich
ナフタレン-2-カルボニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7N
CAS番号:
分子量:
153.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
66-70 °C
SMILES記法
N#Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H
InChI Key
AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
673137-10G:4548173242507
673137-BULK:
673137-VAR:
試験成績書(COA)