Merck
673056
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazinyl)-2-phenylacetic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24N2O4
CAS番号:
分子量:
320.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
200-204 °C
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-11-9-18(10-12-19)14(15(20)21)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI Key
QPEHPIVVAWESTM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673056-VAR:
673056-1G:
673056-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)