Merck
673005
Sigma-Aldrich
3-ベンジルオキシフェニルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11BrMgO
CAS番号:
分子量:
287.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-5,7-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
PELBCFRZDVCMOU-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-13.0 - -4.0 °F
引火点(℃)
-25 - -20 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
673005-VAR:
673005-100ML:4548173239385
673005-BULK:
試験成績書(COA)