Merck
671541
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジエチルリン酸
≥97% (HPLC)
別名:
EMIM DEP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,400
50 G
¥31,600
¥4,400
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,400
50 G
¥31,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21N2O4P
CAS番号:
分子量:
264.26
Beilstein:
10726450
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,400
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.475
官能基
phosphate
SMILES記法
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI Key
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジエチルホスファートは、セルロースを溶解することができる、低融点のイミダゾリウムベースのイオン液体です。[1]セルロースのEMIM DEP-ピリジン混合溶液は、時間的に安定しています。[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
671541-BULK:
671541-5G:
671541-VAR:
671541-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymatic in situ saccharification of cellulose in aqueous-ionic liquid media
Kamiya, Noriho, et al.
Biotechnology Letters, 30.6, 1037-1037 (2008)
Major improvement in the rate and yield of enzymatic saccharification of sugarcane bagasse via pretreatment with the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ([Emim][Ac])
da Silva, Ayla Sant?Ana, et al.
Bioresource Technology, 102.22, 10505-10509 (2011)
Thermophysical properties of 1-methyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate and 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Wang, Jian-ying, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43.1, 47-50 (2011)
Molecular solutions of cellulose in mixtures of ionic liquids with pyridine.
Evlampieva NP, et al.
J. Appl. Chem., 82(4), 666-672 (2009)
Vapor pressure measurement for water, methanol, ethanol, and their binary mixtures in the presence of an ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate
Wang, Jun-Feng, et al.
Fluid Phase Equilibria, 255.2, 186-192 (2007)