Merck
671517
Sigma-Aldrich
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl)ester
95% (HPLC)
別名:
N-Fmoc-N"-スクシニル-4,7,10-トリオキサ-1,13-トリデカンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38N2O8
CAS番号:
分子量:
542.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
95% (HPLC)
形状
solid
反応適合性
reagent type: linker
官能基
Fmoc
amine
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C29H38N2O8/c32-27(11-12-28(33)34)30-13-5-15-36-17-19-38-20-18-37-16-6-14-31-29(35)39-21-26-24-9-3-1-7-22(24)23-8-2-4-10-25(23)26/h1-4,7-10,26H,5-6,11-21H2,(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)
InChI Key
VWGYNWSOHMVYGG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671517-5G:
671517-1G:
671517-VAR:
671517-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
PEG修飾のツールとなる二官能性エチレングリコールビルディングブロック類をはじめ、ホモ/ヘテロ2官能性PEG、一官能性メトキシPEGなど、多数のPEG関連化合物を販売しております。