Merck
671193
Sigma-Aldrich
(2S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
≥99% (HPLC)
別名:
(2S,1′S, 2′S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid (2-hydroxy-1,2-diphenyl-ethyl)amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O2
CAS番号:
分子量:
310.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99% (HPLC)
光学活性
[α]/D -25±2°, c = 2 in ethanol
mp
127-131 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18(15-10-5-2-6-11-15)17(14-8-3-1-4-9-14)21-19(23)16-12-7-13-20-16/h1-6,8-11,16-18,20,22H,7,12-13H2,(H,21,23)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
JVOUIFUIIPEWLM-BZSNNMDCSA-N
アプリケーション
(2S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide can be used as a catalyst:
  • In the synthesis of α-hydroxyamino carbonyl compounds by reacting aldehydes with nitrosobenzenes via N-nitroso aldol reaction.[1]
  • In the direct aldol reactions of aldehydes with chloroacetones[2], methylthio- and fluoroacetones.[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
671193-VAR:
671193-100MG:
671193-BULK:
671193-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L-Proline amide-catalyzed direct asymmetric aldol reaction of aldehydes with chloroacetone
He L, et al.
Tetrahedron, 62(2-3), 346-351 (2006)
L-Prolinamide-catalyzed direct nitroso aldol reactions of α-branched aldehydes: A distinct regioselectivity from that with L-proline
Guo H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 429-431 (2006)
l-Proline amides catalyze direct asymmetric aldol reactions of aldehydes with methylthioacetone and fluoroacetone
Xu X, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 18(2), 237-242 (2007)