Merck
670472
Sigma-Aldrich
1,2-ビス[(2R,5R)-2,5-ジメチルホスホラノ]-3,3,4,4-テトラフルオロ-1-シクロブテン(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラート
95%
別名:
1,2-ビス[(2R,5R)-2,5-ジメチル-ホスホラニル]3,3,4,4-テトラフルオロ-1-シクロブテン(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラート, catASium® MQF(R)Rh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36BF8P2Rh
CAS番号:
分子量:
652.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥95% (31P-NMR)
95%
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2C3=C(P4[C@H](C)CC[C@H]4C)C(F)(F)C3(F)F
InChI
1S/C16H24F4P2.C8H12.BF4.Rh/c1-9-5-6-10(2)21(9)13-14(16(19,20)15(13,17)18)22-11(3)7-8-12(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12H,5-8H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t9-,10-,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI Key
FAEFUBUMCYELNL-HEEUKTGESA-N
関連するカテゴリー
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
アプリケーション
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-3,3,4,4-tetrafluoro-1-cyclobutene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate can be used as a catalyst in the hydrogenation of unsaturated lactate precursors and α-(hydroxymethyl)- acrylate derivatives.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
670472-BULK:
670472-100MG:
670472-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Chiral 2-Hydroxy-1-methylpropanoates by Rhodium-Catalyzed Stereoselective Hydrogenation of α-(Hydroxymethyl)-acrylate Derivatives
Holz J, et al.
advanced synthesis and catalysis, 350(16), 2533-2543 (2008)
Synthesis of Chiral 2-Hydroxy-1-methylpropanoates by Rhodium-Catalyzed Stereoselective Hydrogenation of α-(Hydroxymethyl)-acrylate Derivatives
Holz J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(16), 2533-2543 (2008)
Benjamin Schäffner et al.
ChemSusChem, 1(11), 934-940 (2008-10-29)
The asymmetric hydrogenation of alpha-acetoxy acrylates to O-acetyl lactates with Rh catalysts based on chiral bisphospholane ligands was investigated in propylene carbonate (PC) as "green" solvent. In contrast to DuPHOS-type ligands, catASium M ligands lead to full conversion of the