Merck
670316
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28N2O6
CAS番号:
分子量:
440.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-12-13-26(14-21(27)28)23(30)31-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20H,12-15H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)
InChI Key
SMLJSDLXJRGOKW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670316-500MG:
670316-BULK:
670316-VAR:
試験成績書(COA)