Merck
670065
Sigma-Aldrich
Triethylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥97.0% (CH)
別名:
Methyltriethylphosphonium dibutyl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H36O4P2
CAS番号:
分子量:
342.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (CH)
不純物
≤1.0% water
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES記法
CC[P+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChI Key
KFJORSGSCYXKQU-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670065-VAR:
670065-BULK:
670065-5G:
670065-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)