Merck
669482
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3′-フルオロアセトフェノン
97%
別名:
3-フルオロフェナシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,990
¥5,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,990
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrFO
CAS番号:
分子量:
217.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
33-37 °C
官能基
bromo
fluoro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI Key
ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
669482-BULK:
669482-VAR:
669482-1G:
669482-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)