Merck
669369
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-フルオロ-6-メチルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BrFN
CAS番号:
分子量:
204.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
32-36 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Cc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
VTWSBILIFIFEFG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
669369-VAR:
669369-1G:
669369-10G:
669369-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)