Merck
668842
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(+)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O2
CAS番号:
分子量:
270.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5598
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@@H](N[C@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1
InChI Key
IQIMPHPFMHVWBZ-UKRRQHHQSA-N
アプリケーション
Highly selective organocatalyst for the Diels-Alder reaction with simple α,β−unsaturated ketones.
法的情報
米国特許番号第6,369,243号および関連特許が適用されます。試験研究用用途にのみお使いください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
668842-100MG:
668842-BULK:
668842-500MG:
668842-250MG:
668842-VAR:
668842-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burk, M. J. et al
Journal of the American Chemical Society, 118, 5142-5142 (1996)
資料
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.