Merck
668419
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybromobenzene
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H4Br
CAS番号:
分子量:
263.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
57-60 °C
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
Brc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11BrO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
InChI Key
HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
668419-10G:
668419-VAR:
668419-50G:
668419-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)