Merck
668109
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)-2-phenyl-1H-imidazole
95%
別名:
4-(4-Methoxyphenyl)-2-phenyl-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O
CAS番号:
分子量:
250.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
175-179 °C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2cnc([nH]2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O/c1-19-14-9-7-12(8-10-14)15-11-17-16(18-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
ZJUBRROOFQATFF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)