Merck
666270
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
90%
別名:
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
171.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.374
bp
50 °C/0.2 mmHg
密度
1.345 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
InChI Key
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
666270-1G:
666270-VAR:
666270-BULK:
666270-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)