Merck
665975
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
97%
別名:
3-Cyanobenzo[b]thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5NS
CAS番号:
分子量:
159.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
71-75 °C
SMILES記法
N#Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H5NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
InChI Key
WBXHAYDGMCONLX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
665975-BULK:
665975-1G:4548173242460
665975-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)