Merck
665320
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-メチルベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)CN
CAS番号:
分子量:
196.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
65-69 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI Key
LPEBMDFRIKYFCF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
665320-BULK:
665320-25G:4548173228440
665320-VAR:
665320-5G:4548173228433
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)