Merck
665010
Sigma-Aldrich
2,2'-ビス[(S-1,1'-ビナフチル-2,2'-ジメチル)ホスフィノ]ジエチルアミン
97%
別名:
ビス(S-2-(4,5-ジヒドロ-3H-ビナフト[1,2-c;2',1'-e]-ホスフェピノ)エチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H41NP2
分子量:
693.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
230-236 °C
官能基
amine
phosphine
SMILES記法
C(CP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)NCCP6Cc7ccc8ccccc8c7-c9c(C6)ccc%10ccccc9%10
InChI
1S/C48H41NP2/c1-5-13-41-33(9-1)17-21-37-29-50(30-38-22-18-34-10-2-6-14-42(34)46(38)45(37)41)27-25-49-26-28-51-31-39-23-19-35-11-3-7-15-43(35)47(39)48-40(32-51)24-20-36-12-4-8-16-44(36)48/h1-24,49H,25-32H2
InChI Key
VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665010-250MG:
665010-VAR:
665010-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)