Merck
664790
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenyl)benzaldehyde
97%
別名:
4'-メチル-3-ホルミルビフェニル, 4'-メチル[1,1'-ビフェニル]-3-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O
CAS番号:
分子量:
196.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6242
密度
1.0758 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
InChI Key
VEEXIHQTCQUWED-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
664790-250MG:
664790-1G:
664790-VAR:
664790-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)