Merck
663379
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3O2
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
245-249 °C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2nnc(N)o2
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-11-12-9(10)14-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI Key
IEJVXWOVBNWQCY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663379-1G:
663379-BULK:
663379-10G:
663379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)