Merck
663204
Sigma-Aldrich
2-Morpholinoaniline
97%
別名:
2-(4-Morpholinyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
97-101 °C
SMILES記法
Nc1ccccc1N2CCOCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
InChI Key
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663204-VAR:
663204-5G:
663204-BULK:
663204-25G:
試験成績書(COA)