Merck
663174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone
97%
別名:
3,4-Dichlorophenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,260
25 G
¥22,000
¥8,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,260
25 G
¥22,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrCl2O
CAS番号:
分子量:
267.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
56-60 °C
官能基
bromo
chloro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
InChI Key
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
663174-VAR:
663174-BULK:
663174-5G:
663174-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1