Merck
663050
Sigma-Aldrich
trans-1-オクテン-1-イルボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
(E)-1-Octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester, E-2-(1-Octenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H27BO2
CAS番号:
分子量:
238.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.446
bp
86-90 °C/0.4-0.5 mmHg
密度
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h11-12H,6-10H2,1-5H3/b12-11+
InChI Key
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663050-BULK:
663050-VAR:
663050-1G:
663050-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)