Merck
661244
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClN2O2S
CAS番号:
分子量:
204.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
165 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
chloro
thioether
SMILES記法
CSc1ncc(Cl)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2S/c1-12-6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
661244-1G:
661244-BULK:
661244-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)