安全性情報
660167
Sigma-Aldrich
ナトリウム シリカゲル ステージI
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
別名:
Na-SG-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101527
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
自己発火温度
248-257 °F
反応適合性
reagent type: reductant
標識化の程度
~35 wt. % Na-K loading
アプリケーション
脱硫化、脱ハロゲン化(ウルツ顔っプリング反応など)およびバーチ還元のための、他の試薬の代替試薬
さらに、以下の反応にも使用できます。
  • 脂肪族エステル基質用の還元剤
  • 一般的な重金属脱保護剤の代わりとなる脱保護剤
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
660167-VAR:
660167-25G:
660167-5G:
660167-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
資料
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).