Merck
659843
Sigma-Aldrich
6-クロロ-3-ピリジンボロン酸 ピナコールエステル
97%
別名:
2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15BClNO2
CAS番号:
分子量:
239.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
86-90 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
InChI Key
IEFBTHROULVUAH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659843-5G:
659843-BULK:
659843-1G:
659843-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)