Merck
659789
Sigma-Aldrich
Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BF3KO2
CAS番号:
分子量:
228.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>300 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[K+].OC(=O)c1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
InChI Key
LKEMWADDENRLDB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ハロプリンとのクロスカップリング反応に関わる有機トリフルオロホウ酸
多用途で安定したボロン酸代替物質としての有機トリフルオロホウ酸
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659789-1G:
659789-BULK:
659789-VAR:
659789-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.