Merck
659754
Sigma-Aldrich
Potassium 3,4-(methylenedioxy)phenyltrifluoroborate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BF3KO2
CAS番号:
分子量:
228.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
236-242 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)5-1-2-6-7(3-5)13-4-12-6;/h1-3H,4H2;/q-1;+1
InChI Key
DGKKZZSEXSGSIG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659754-VAR:
659754-BULK:
659754-1G:
659754-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)