Merck
659460
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenoxy)benzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H4OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
244.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
178-183 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-10(3-5-12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
COMKNVCMWUGEPO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659460-VAR:
659460-BULK:
659460-5G:
659460-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)