Merck
659029
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromophenyl)-3-phenylpyrazole-4-propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15BrN2O2
CAS番号:
分子量:
371.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
143-147 °C
SMILES記法
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-7-9-16(10-8-15)21-12-14(6-11-17(22)23)18(20-21)13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7-10,12H,6,11H2,(H,22,23)
InChI Key
LAQITLKSECQDHZ-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
659029-1G:
659029-VAR:
659029-BULK:
659029-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)