Merck
659002
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylpyrazole-4-propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N2O2
CAS番号:
分子量:
292.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
140-144 °C
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H16N2O2/c21-17(22)12-11-15-13-20(16-9-5-2-6-10-16)19-18(15)14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H,21,22)
InChI Key
LMHUSEBWZSOLAN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659002-1G:
659002-5G:
659002-BULK:
659002-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)