Merck
658359
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-3-(トリフルオロメチル)ピリジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6F3NO
CAS番号:
分子量:
177.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.441
密度
1.297 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COc1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c1-12-6-5(7(8,9)10)3-2-4-11-6/h2-4H,1H3
InChI Key
SSAZZVQVJJXPMB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup