Merck
657913
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methoxybenzonitrile
97%
別名:
2-Chloro-m-anisonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H3(Cl)CN
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
92-96 °C
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
COc1cccc(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
QZCKPEQQNFBXHZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
657913-BULK:
657913-10G:4548173228259
657913-VAR:
657913-1G:4548173228266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)