Merck
657689
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-アミノ-1-シクロペンタンメタノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO3
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
108-112 °C
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CO)CCCC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-11(8-13)6-4-5-7-11/h13H,4-8H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI Key
KORMKULLVQEUDG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657689-1G:
657689-5G:
657689-BULK:
657689-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)