Merck
656992
Sigma-Aldrich
Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BF5K
CAS番号:
分子量:
219.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].Fc1ccc(c(F)c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H3BF5.K/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12;/h1-3H;/q-1;+1
InChI Key
HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
656992-5G:
656992-1G:
656992-BULK:
656992-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
関連コンテンツ
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.