Merck
656755
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14ClN
CAS番号:
分子量:
207.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]/D −5.2±2°, c = 1 in methanol
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI Key
ZTNKTVBJMXQOBQ-SBSPUUFOSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656755-5G:
656755-1G:
656755-BULK:
656755-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)