Merck
656372
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(F)2NH2
CAS番号:
分子量:
208.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
25-29 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cc(Br)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2H,10H2
InChI Key
FQZCUAASVCIWSL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
656372-VAR:
656372-BULK:
656372-5G:
656372-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)