Merck
656348
Sigma-Aldrich
リチウム 3-フルオロピリジン-2-カルボキシラート
90%
別名:
3-フルオロピコリン酸 リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3LiFNO2
CAS番号:
分子量:
147.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[O-]C(=O)c1ncccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2.Li/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
POYLONJDIWUFHZ-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656348-5G:
656348-1G:
656348-VAR:
656348-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)