Merck
656232
Sigma-Aldrich
ポリ[(9,9-ジ-(2-エチルヘキシル)-9H-フルオレン-2,7-ビニレン)-co-(1-メトキシ-4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2,5-フェニレンビニレン)]
(95:5 mole ratio)
別名:
PFV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C31H42)m(C17H24O2)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
原料比
(95:5 mole ratio)
蛍光検出
λex 281 nm; λem 512 nm in chloroform
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Light emitting polymer with high efficiency and luminescence.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)