Merck
656135
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylthiophenyl)propionic acid
97%
別名:
4-(Methylthio)benzenepropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H4CH2CH2CO2H
分子量:
196.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656135-BULK:
656135-5G:
656135-VAR:
656135-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)